Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™ con tubo de acero inoxidable y pantalla LCD de 0.25 pulg
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Los termómetros digitales con tubo de acero inoxidable Fisher Scientific™ Traceable™ son resistentes químicamente a ácidos, bases y disolventes. Se utilizan para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
- Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlo en un bolsillo
- Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
- Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
- Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
- Trazable según las normas del NIST.
- Los termómetros impermeables (consulte los modelos 14-648-43, -44) son ideales para laboratorios húmedos, áreas de lavado y uso en campo
- Termómetros con pantalla LCD de 0,375 pulg disponibles (consulte el n.º de cat.14-648-47); también disponible con protectores de protección (consulte el n.º de cat. 06-664-32 y 06-664-30)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Fondo (imperial) | 0,5 in |
| Fondo (métrico) | 1,27 cm |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,14 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios húmedos, zonas de lavado y prácticamente todas las aplicaciones de campo |
| Incluye | Sonda de acero inoxidable, cubierta de la sonda y pila de óxido de plata |
| Longitud de la sonda (imperial) | 8 pulg |
| Longitud (métrico) | 260 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 20,32 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |