Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™ con tubo de acero inoxidable y pantalla LCD de 0.25 pulg
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsDescription
Los termómetros digitales con tubo de acero inoxidable Fisher Scientific™ Traceable™ son resistentes químicamente a ácidos, bases y disolventes. Se utilizan para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
- Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlo en un bolsillo
- Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
- Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
- Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
- Trazable según las normas del NIST.
- Los termómetros impermeables (consulte los modelos 14-648-43, -44) son ideales para laboratorios húmedos, áreas de lavado y uso en campo
- Termómetros con pantalla LCD de 0,375 pulg disponibles (consulte el n.º de cat.14-648-47); también disponible con protectores de protección (consulte el n.º de cat. 06-664-32 y 06-664-30)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Categoría IP67; ISO 17025, A2LA, NIST |
| Fondo (imperial) | 1 pulg |
| Fondo (métrico) | 2,5 cm |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,19 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimentarios, estufas microbiológicas e hidrocarburos del petróleo |
| Incluye | Batería, sonda de acero inoxidable, certificado de trazabilidad |
| Longitud de la sonda (imperial) | 8 pulg |
| Longitud (métrico) | 240 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 20 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.