Learn More
Fisherbrand™ Termómetro digital de dial Traceable™
Código de producto. 15223986 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Báscula:
Centígrados, escala Fahrenheit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Báscula unitSize
15223986 Centígrados, escala Fahrenheit cada uno
1 options
Código de producto. 15223986
Includes
Funda protectora, pilar de óxido de plata
Dial digital fácil de leer y sin mercurio. Traceable™ Los termómetros de dial digitales son ideales para cubetas, suelo, incubadoras y tubos de ensayo. El amplio rango de temperatura combina los rangos de más de 90 termómetros de mercurio diferentes.
  • Pantalla LCD 20 veces más legible que los indicadores que cansan la vista o los niveles de mercurio
  • Lecturas actualizadas cada 10 segundos
  • Funciona sin interrupción durante 1,5 años con una única batería reemplazable
  • Resolución, Precisión: 0,10, ±1 °C Longitud del tallo: 4,8 in (12 centímetros)
  • Diámetro del tallo: 0,12 in (3 milímetros)
  • Diámetro del dial: 1,5 in (38 milímetros)
  • Peso: 1,01 oz. (31 gramos)
  • Rango: -58 °F a +572 °F y -50 °C a +300 °C
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,19 in
Diámetro de la sonda (métrico) 4.83 mm
Para utilizar con (aplicación) Suelos, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadoras, reactivos biomédicos e hidrocarburos de petróleo
Incluye Estuche protector para batería de óxido de plata
Longitud de la sonda (imperial) 4,8 in
Longitud (métrico) 18 cm
Longitud de la sonda (métrico) 12 cm
Material Plástico
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 31 g
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58 °F a +572 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Batería, tipo Óxido de plata
Exactitud ±1 °C (±1 °F)
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 5 cm
Báscula Centígrados, escala Fahrenheit