Learn More
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM)
Código de producto. 11774226 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conductividad:
1 μS
10 000 μS
100 μS
100,000 μS
1000 μS
1413 μS
150 000 μS
200 000 μS
5 μS
Resistividad:
0,000005 μ℧
0,000006 μ℧
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150 000 μ℧
200 000 μ℧
Concentration or Composition Notes:
Frasco individual probado por NIST
Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conductividad Resistividad Concentration or Composition Notes Tamaño de la unidad
11774226 10 000 μS 0,0001 mOhm Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) 1 PCS
11754236 200 000 μS 0,000005 μ℧ Frasco individual probado por NIST cada uno
11744236 150 000 μS 0,000006 μ℧ Frasco individual probado por NIST cada uno
11784226 100,000 μS 0,00001 mOhm Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) 1 PCS
11704246 100,000 μS 0,00001 mOhm Frasco individual probado por NIST cada uno
11794236 10 000 μS 0,0001 mOhm Frasco individual probado por NIST cada uno
11724246 1413 μS 0,00071 mOhm Frasco individual probado por NIST cada uno
11784236 1000 μS 0,001 mOhm Frasco individual probado por NIST cada uno
11754226 100 μS 0,01 mOhm Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) 1 PCS
11774236 100 μS 0,01 mOhm Frasco individual probado por NIST cada uno
11714246 5 μS 0,5 mOhm Frasco individual probado por NIST cada uno
12399325 1 μS 1,0 mOhm Frasco individual probado por NIST 1 PCS
11794226 150 000 μS 150 000 μ℧ Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) cada uno
11704236 200 000 μS 200 000 μ℧ Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11774226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.30€
    30.94€ / paquete de 1
    Ahorro 9.36€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM) ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM), ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Cada frasco incluye un informe de calibración trazable al NIST suministrado por el fabricante, así como la información de la comprobación de lotes. También incluye instrucciones de calibración paso a paso y gráfico de compensación de temperatura. La exactitud a 25 °C es (±0,25 microsiemens para solución de 1, 5, 10 microsiemens o ±0,25 % para otras soluciones) o la incertidumbre mostrada en el certificado, el valor que sea mayor.
Información de órdenes
En un frasco de 473 ml
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conductivity Standard
Descripción NIST Probado por lotes, resistividad: 0,0001 mΩ
Envase Frasco
Concentration or Composition Notes Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST)
Trazabilidad según el NIST NIST Lotes probados
Conductividad 10 000 μS
Resistividad 0,0001 mOhm
Técnica Calibración de un instrumento de conductividad
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Medidor de conductividad
Solubilidad Soluble en agua
Tipo de solución Solución de calibración
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 1 x 473 mL (16 oz.)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • traceable conductivity standard
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chloride,N-propanol