Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de cuatro canales de 100 horas Traceable™
Código de producto. 16099501 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 horas, 59 minutos y 59 segundos en 4 canales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
16099501 99 horas, 59 minutos y 59 segundos en 4 canales cada uno
1 options
Código de producto. 16099501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.10€
    28.81€ / paquete de 1
    Ahorro 2.29€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El temporizador de cuatro canales de 100 horas Fisherbrand™ Traceable™ es un instrumento de laboratorio que proporciona una temporización de 100 horas en cuatro canales.
  • La alarma suena durante 60 segundos y puede silenciarse manualmente
  • Incluye la función de cuenta atrás y el reloj de la hora del día
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador
Intervalo de tiempo 99 horas, 59 minutos y 59 segundos en 4 canales
Alarms Sonoro
Exactitud 0,01%
Pantalla Digital
Descripción USB
N.º de canales 4
Batería, tipo AAA
Longitud (métrico) 10,16 cm
Peso (imperial) 1,5 oz
Peso (métrico) 0.04 kg
Incluye Pila, soporte articulado/pinza, certificado Traceable™