Learn More
Heathrow Scientific™ Etiquetas de tubo Tough Spots™, rollo
Código de producto. 12318827 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 rollos
paquete de 1000
paquete de 5
Color:
Azul, Verde, Lavanda, Rojo, Amarillo
Café
Dorado
Granate
Lavanda
Naranja
Plata
Rosa
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Color
12318827 paquete de 1000 -
15708102 1 rollo Rosa
15778092 1 rollo Lavanda
15788092 1 rollo Dorado
15798092 1 rollo Naranja
17130681 5 rollos Azul, Verde, Lavanda, Rojo, Amarillo
17140681 1 rollo Granate
17150681 paquete de 5 Plata
12348827 paquete de 1000 -
12338827 paquete de 1000 -
12328827 paquete de 1000 -
15597945 1 rollo Café
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12318827 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HEATSPOTS50R
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Etiquetas para tubos redondos precortadas que no se desprenden ni desplazan, incluso con exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación, para un etiquetado seguro de los microtubos durante cualquier procedimiento de laboratorio. (D
Las etiquetas para tubos, autoadhesivas y precortadas, se suministran en un práctico formato de rollo y ofrecen una calidad superior a las cintas y las etiquetas convencionales; para uso en laboratorios clínicos y de investigación.
  • Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
  • Se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal, además de a otros objetos de estos materiales
  • Las etiquetas no se desprenden ni desplazan; son ideales para su uso en rotores de centrífuga sin engancharse ni atascarse
  • Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
  • Etiquetas redondas, precortadas y autoadhesivas, para tapones de tubos, dispensadas en prácticos rollos
  • Los puntos de 13 mm de diámetro tienen el tamaño perfecto para tubos de 1,5 ml/2,0 ml
  • Soportan condiciones extremas, por lo que los tubos permanecen identificados con claridad
    • Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
    • Frío: temperaturas del congelador hasta -196 °C
    • Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
    • Centrifugación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Pantalla Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de tubos utilizados en congeladores, agua hirviendo, autoclave, centrífuga, estufas
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5/2,0 ml
Etiquetas por fila 2
Etiquetas por hoja 1000
Cantidad 1000/Paq.
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -320,8 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +80°C
Dimensiones (L x An) 1.3 x 1.3 cm
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 1.3 cm
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 13 mm