Learn More
Heathrow Scientific™ Etiquetas para tubos Tough-Spots™
Descripción
- Resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
- Se adhieren a la mayoría de plásticos, vidrio y metales sin grietas, sin desprenderse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- Resistencia: -196 a +150 °C
- Esterilizable en autoclave
- Disposable (Desechable)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | PVC |
| Print Technology | Ninguno |
| Tipo de producto | Etiqueta criogénica |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de 1,5/2,0 ml |
| Mostrar más |