Learn More
DiversifiedBiotech PUNTOS DIFÍCILES™ Etiquetas en rollo
Código de producto. 30282324
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 0,375 in
0,50 x 0,50 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 5000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30282324 0,375 x 0,375 in paquete de 5000
30282297 0,50 x 0,50 in paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30282324 Proveedor DiversifiedBiotech N.º de proveedor SPRL1100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    118.31€ / paquete de 5000
    Ahorro 18.69€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Etiquetas desprendibles precortadas para tapas de tubo con criogénico circular
  • Etiquetas desprendibles precortadas para tapas de tubo con criogénico circular
  • Etiquetas criogénicas circulares formateadas para escritura a mano
  • Difícil Spots™ En un rollo hay etiquetas criogénicas de PVC fáciles de escribir que aceptan la escritura de la mayoría de los marcadores de laboratorio.
  • Difícil Spots™ Vienen en una variedad de colores y tamaños para garantizar la etiqueta correcta para el trabajo correcto.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Despegar y pegar, Acrílico
Color Varios
Acabado Semisatinado
Formato Rollo
Material Poliolefina
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta de Letras Ultra Reflectantes
Esterilidad No estéril
Cantidad 5000/Pk.
Dimensiones (L x An) 0,375 x 0,375 in
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 0,375 in
Anchura (métrico) 0.95 cm