Learn More
DiversifiedBiotech PUNTOS DIFÍCILES™ Etiquetas en rollo
Descripción
- Etiquetas desprendibles precortadas para tapas de tubo con criogénico circular
- Etiquetas criogénicas circulares formateadas para escritura a mano
- Difícil Spots™ En un rollo hay etiquetas criogénicas de PVC fáciles de escribir que aceptan la escritura de la mayoría de los marcadores de laboratorio.
- Difícil Spots™ Vienen en una variedad de colores y tamaños para garantizar la etiqueta correcta para el trabajo correcto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Despegar y pegar, Acrílico |
| Color | Varios |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliolefina |
| Print Technology | láser |
| Tipo de producto | Etiqueta de Letras Ultra Reflectantes |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 5000/Pk. |
| Dimensiones (L x An) | 0,50 x 0,50 in |
| Mostrar más |