Learn More
Descrizione
- No contienen proteínas de caucho natural, lo que supone que no existe riesgo de alergias de tipo I por parte del usuario.
- Los estudios primarios sobre irritación de la piel y las pruebas de contacto para detectar alergias o irritaciones también han demostrado que no hay evidencia de riesgo de irritación o dermatitis alérgica de contacto.
- La exclusiva tecnología Thin Nitrile ofrece una colocación fácil y un agarre fuerte en entornos húmedos o secos.
- Muy versátiles y adecuados para un gran número de usos distintos.
- Proporcionan el triple de resistencia a perforaciones que los guantes de vinilo o látex natural
- Tacto excepcionalmente suave
- Puño enrollado, espesor de 0,12 mm en la palma
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Categoría III, EN374, TouchNTuff™ se ha sometido a pruebas antiestáticas (EN 1149-1 y 1149-3) y cumple los requisitos definidos en EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, normativa europea 1935/2004 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 0,0055 in |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | Sí |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?