Learn More
Ansell Guantes de nitrilo verde con polvo desechables TouchNTuff™
Código de producto. 11706843 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11706843 Pequeño paquete de 100
11716843 Grande paquete de 100
11702234 Medio paquete de 100
11706584 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11706843 Proveedor Ansell N.º de proveedor 92500070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.30€
    23.72€ / paquete de 100
    Ahorro 11.58€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Resistentes a una mayor variedad de productos químicos industriales durante periodos más prolongados que cualquier otro guante desechable de nitrilo. Ofrecen hasta cuatro veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex natural comparab
  • No contienen proteínas de caucho natural, lo que supone que no existe riesgo de alergias de tipo I por parte del usuario.
  • Los estudios primarios sobre irritación de la piel y las pruebas de contacto para detectar alergias o irritaciones también han demostrado que no hay evidencia de riesgo de irritación o dermatitis alérgica de contacto.
  • La exclusiva tecnología Thin Nitrile ofrece una colocación fácil y un agarre fuerte en entornos húmedos o secos.
  • Muy versátiles y adecuados para un gran número de usos distintos.
  • Proporcionan el triple de resistencia a perforaciones que los guantes de vinilo o látex natural
  • Tacto excepcionalmente suave
  • Puño enrollado, espesor de 0,12 mm en la palma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría III, EN374, TouchNTuff™ se ha sometido a pruebas antiestáticas (EN 1149-1 y 1149-3) y cumple los requisitos definidos en EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, normativa europea 1935/2004
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 0,0055 in
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.11 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
En polvo En polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,0055 in
Grosor (métrico) 0,14 mm en los dedos y 0,12 mm en la palma
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones ideales: manipulación química, tareas de montaje ligero, productos farmacéuticos, mantenimiento ligero, análisis de laboratorio, talleres de aerosoles y pintura, resistencia al ácido, procesos de filtrado
Cantidad 100/paq.
Serie 92-500
Resistencia a la tracción 14 MPa
Longitud (métrico) 240 mm