Learn More
Ansell Guantes de nitrilo verde con polvo desechables TouchNTuff™
Código de producto. 11706584 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11706584 XL paquete de 100
11716843 Grande paquete de 100
11702234 Medio paquete de 100
11706843 Pequeño paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11706584 Proveedor Ansell N.º de proveedor 92500100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Resistentes a una mayor variedad de productos químicos industriales durante periodos más prolongados que cualquier otro guante desechable de nitrilo. Ofrecen hasta cuatro veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex natural comparab
  • No contienen proteínas de caucho natural, lo que supone que no existe riesgo de alergias de tipo I por parte del usuario.
  • Los estudios primarios sobre irritación de la piel y las pruebas de contacto para detectar alergias o irritaciones también han demostrado que no hay evidencia de riesgo de irritación o dermatitis alérgica de contacto.
  • La exclusiva tecnología Thin Nitrile ofrece una colocación fácil y un agarre fuerte en entornos húmedos o secos.
  • Muy versátiles y adecuados para un gran número de usos distintos.
  • Proporcionan el triple de resistencia a perforaciones que los guantes de vinilo o látex natural
  • Tacto excepcionalmente suave
  • Puño enrollado, espesor de 0,12 mm en la palma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Verde azulado
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo En polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,12mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 100/paq.
Serie 92-500
Longitud (métrico) 240 mm