Learn More
Ansell Guantes de nitrilo azul sin polvo desechables TouchNTuff™
Código de producto. p-8000256 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
Grande
Medio
Pequeño
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11853540 Grande paquete de 100
11843540 Medio paquete de 100
11833540 Pequeño paquete de 100
11863540 10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11853540 Proveedor Ansell N.º de proveedor 92665090
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que ofrece excelentes propiedades químicas y mecánicas, además de comodidad y destreza. Resistentes a perforaciones 3 veces superior a la de los guantes de látex o PVC desechables. Más ligero y más fresco, pero más seguro y duradero.
  • Resistencia a la perforación hasta 3 veces superior a los guantes de látex o PVC desechables
  • 100% nitrilo; sin ceras, siliconas ni plastificantes.
  • Sin talco
  • Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
  • Acabado texturizado en los dedos
  • Mejorar agarre
  • Puño enrollado
  • Proporciona protección adicional en la muñeca y garantiza un ajuste seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría III, EN374
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 0,0055 in
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,0043 in
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0.14 mm
Grosor (métrico) 0,10 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones ideales: industria química, electrónica, servicios de emergencia, análisis de laboratorio, manipulación de piezas complejas
Cantidad 100/paq.
Serie 92-665
Longitud (métrico) 300 mm