Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo desechables con puño largo TouchNTuff™
Código de producto. p-8000024 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5, 7
7,5, 8
8,5, 9
9,5, 10
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11746733 6,5, 7 100 PCS
11756733 7,5, 8 paquete de 100
12465110 8,5, 9 paquete de 100
11776733 9,5, 10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11746733 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 92605070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen hasta cuatro veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex natural comparables y tres veces la de los guantes de neopreno similares. Resistentes a una mayor variedad de productos químicos industriales durante periodos más prolon
  • No contienen proteínas de caucho natural, lo que supone que no existe riesgo de alergias de tipo I por parte del usuario.
  • Fácil colocación y gran agarre tanto en condiciones húmedas como secas gracias la exclusiva tecnología de formulación de nitrilo fino
  • Muy versátiles y adecuados para un gran número de usos distintos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación EPI de categoría III
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes Touch N Tuff
Tamaño 6,5, 7
Esterilidad No estéril
Modelo Puño con reborde
Grosor (métrico) 0,12mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 100/paq.
Longitud (métrico) 300 mm