Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo desechables con puño largo TouchNTuff™
Código de producto. 11776733 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6,5, 7
7,5, 8
8,5, 9
9,5, 10
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11776733 9,5, 10 paquete de 100
11746733 6,5, 7 100 PCS
11756733 7,5, 8 paquete de 100
12465110 8,5, 9 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11776733 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 92605100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.35€
    23.41€ / paquete de 100
    Ahorro 12.94€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen hasta cuatro veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex natural comparables y tres veces la de los guantes de neopreno similares. Resistentes a una mayor variedad de productos químicos industriales durante periodos más prolon
  • No contienen proteínas de caucho natural, lo que supone que no existe riesgo de alergias de tipo I por parte del usuario.
  • Fácil colocación y gran agarre tanto en condiciones húmedas como secas gracias la exclusiva tecnología de formulación de nitrilo fino
  • Muy versátiles y adecuados para un gran número de usos distintos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría III, EN374, EN 420, EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, normativa europea 1935/2004, recomendación alemana para productos alimenticios
Clasificación EPI de categoría III
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Coating Material Polímero
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 0,0063 in
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.12 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9,5, 10
Esterilidad No estéril
Modelo Rebordeado
Grosor (imperial) 0,0063 in
Grosor (métrico) 0,12 mm (palma) y 0,20 mm (dedo)
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones ideales: manipulación química, fabricación de vidrio, manipulación de piezas complejas, montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite, talleres de aerosoles y pintura, sector de la impresión, electrónica, manipulación de citostáticos, análisis de laboratorio, tareas de montaje ligero y productos farmacéuticos
Inspeccionado para uso médico Sí
Cantidad 100/paquete
Resistente a Resistencia a las salpicaduras de productos químicos peligrosos y a las perforaciones
Serie 92-605
Resistencia a la tracción 14 MPa
Longitud (métrico) 300 mm