Learn More
Ansell TOUCHNTUFF™ 93-800 Guantes Desechables Resistentes a Productos Químicos
Tienda Ansell ProductosDescripción
Características y ventajas principales
- Protección química mejorada: Resistente a la acetona durante al menos 15 minutos
- Altos estándares: EN ISO 374-1 Tipo A certificado para alta defensa
- Diseño innovador de múltiples capas: Microchem Tecnología de Barreras Químicas para una protección superior
Descripción
- TouchNTuff 93-800: Guantes desechables que proporcionan resistencia a corto plazo a disolventes como la acetona.
- Protección mejorada contra salpicaduras químicas: Cumple con la norma EN ISO 374-1 Tipo A, que afirma protección contra 8 productos químicos (JKLOAPST)
- Diseño innovador de múltiples capas (con NRL sin contacto directo con la piel): MICROCHEM™ Tecnología de Barrera Química para resistir los productos químicos más agresivos y eliminar la necesidad de múltiples guantes
- Propiedades mecánicas mejoradas: Certificada EN388 2110A, cumpliendo con abrasión nivel 2, corte y corte de corte nivel 1, y resistencia al corte nivel A ISO
- Color de alta visibilidad: El color naranja vivo mejora la visibilidad y la detección de objetos extraños (FOD)
- Mejor ajuste, sensación y flexibilidad: Formulación y diseño flexibles en comparación con los guantes reutilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 421:2010, EN 16523-1, EN 374-1, 2, 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2110A |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | bacteriológico |
| Color | Naranja |
| Finger Thickness (English) | 22,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.58 mm |
| Latex Free | No |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 17,7 mil |
| Mostrar más |