Learn More
Ansell TOUCHNTUFF™ 93-800 Guantes Desechables Resistentes a Productos Químicos
Código de producto. 31810768 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31810768 8 paquete de 30
31810767 7 paquete de 30
31810769 9 paquete de 30
31810770 10 paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31810768 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93800080
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un guante desechable diseñado para ofrecer protección a corto plazo contra disolventes comunes como la acetona.
Características y ventajas principales
  • Protección química mejorada: Resistente a la acetona durante al menos 15 minutos
  • Altos estándares: EN ISO 374-1 Tipo A certificado para alta defensa
  • Diseño innovador de múltiples capas: Microchem Tecnología de Barreras Químicas para una protección superior
Descripción
  • TouchNTuff 93-800: Guantes desechables que proporcionan resistencia a corto plazo a disolventes como la acetona.
  • Protección mejorada contra salpicaduras químicas: Cumple con la norma EN ISO 374-1 Tipo A, que afirma protección contra 8 productos químicos (JKLOAPST)
  • Diseño innovador de múltiples capas (con NRL sin contacto directo con la piel): MICROCHEM™ Tecnología de Barrera Química para resistir los productos químicos más agresivos y eliminar la necesidad de múltiples guantes
  • Propiedades mecánicas mejoradas: Certificada EN388 2110A, cumpliendo con abrasión nivel 2, corte y corte de corte nivel 1, y resistencia al corte nivel A ISO
  • Color de alta visibilidad: El color naranja vivo mejora la visibilidad y la detección de objetos extraños (FOD)
  • Mejor ajuste, sensación y flexibilidad: Formulación y diseño flexibles en comparación con los guantes reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 421:2010, EN 16523-1, EN 374-1, 2, 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2110A
Chlorinated No
Aplicaciones bacteriológico
Color Naranja
Finger Thickness (English) 22,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.58 mm
Latex Free No
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 17,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.45 mm
Tipo de producto Guantes de protección química y líquida
Tamaño 8
Grosor (imperial) 17,7 mil
Grosor (métrico) 0.45 mm
Norma EN388 2110A
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOAPST
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Extendido, con cuentas
Grip Design Áspero
Revestimiento Sin revestir
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Longitud (imperial) 11,2 in
Longitud (métrico) 285 mm