Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo TouchNTuff™ 93-250
Description
- Minimizan la fuerza necesaria para sujetar objetos secos, húmedos o aceitosos, lo que reduce la fatiga en brazos y manos y mejora la destreza, la seguridad y la productividad
- La formulación de nitrilo patentada ofrece comodidad para el uso durante largos periodos
- Ofrecen alta resistencia a la tracción y una resistencia a perforaciones 3 veces superior a los productos desechables de látex o PVC
- Resistentes a una gran variedad de productos químicos industriales durante periodos más prolongados que otros guantes desechables de nitrilo
- No contienen proteínas de caucho natural, por lo que ofrecen protección contra alergias cutáneas de tipo I
- Sin transferencia de contaminantes de silicona a la superficie de contacto
Specifications
Specifications
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Gris |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 0,0079 in |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Show More |