Descripción
- Guante ambidiestro con buena resistencia a la perforación.
- La formulación de nitrilo del guante ayuda a reducir la fatiga de la mano.
- Flexibilidad y comodidad que permiten una excelente destreza.
- Acabado adherido, puños enrollados para una fácil colocación y resistencia al desgarro.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ASTM D412, ASTM D6319, ASTM D6124, Categoría III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-Contacto Alimentario Aprobado por EE. UU., ISO 13485, ISO 9001 |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 7,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.2 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 6,7 mil |
| Mostrar más |