Learn More
Beskrivning
- Guante ambidiestro con buena resistencia a la perforación.
- La formulación de nitrilo del guante ayuda a reducir la fatiga de la mano.
- Flexibilidad y comodidad que permiten una excelente destreza.
- Acabado adherido, puños enrollados para una fácil colocación y resistencia al desgarro.
Specifikationer
Specifikationer
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Categoría III|CE 1935/2004|CE 2023/2006|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600-EE. UU. Aprobado para contacto con alimentos | ISO 13485 | ISO 9001 |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 7,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.2 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 6,7 mil |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?