Learn More
Ansell Guantes de látex TouchNTuff™ 69-318
Código de producto. 15393567 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15393567 Pequeño paquete de 100
15383567 XS paquete de 100
15308516 Medio paquete de 100
15303577 Grande paquete de 100
15313577 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto. 15393567 Proveedor Ansell N.º de proveedor 69318070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Los guantes ligeros de látex ofrecen dedos texturizados y sensibilidad táctil para una fácil manipulación de objetos pequeños e instrumentos delicados.
  • El material de látex suave y elástico proporciona comodidad
  • Diseño delgado y ligero para aumentar la sensibilidad táctil
  • Las puntas de los dedos texturizadas permiten una fácil manipulación de herramientas y objetos pequeños
  • Normas de la FDA para su uso en el procesamiento de alimentos
  • Ambidiestro, de un solo uso
  • Ideal para numerosas aplicaciones que incluyen:
    • Análisis de laboratorio o trabajo técnico
    • Manipulación de piezas complejas
    • Procesamiento y manipulación de alimentos
    • Control de calidad
    • Conjunto electrónico
    • Mantenimiento y limpieza de baja exigencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico, Industrial
AQL 1,5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes desechables de látex
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0,14 mm
FDA 510 (k) No
Grip Design Con textura
Modelo 69-318 S 516700
Serie TouchNTuff™ 69-318
Resistencia a la tracción 18 MPa
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,1 cm