Description
- El material de látex suave y elástico proporciona comodidad
- Diseño delgado y ligero para aumentar la sensibilidad táctil
- Las puntas de los dedos texturizadas permiten una fácil manipulación de herramientas y objetos pequeños
- Normas de la FDA para su uso en el procesamiento de alimentos
- Ambidiestro, de un solo uso
- Ideal para numerosas aplicaciones que incluyen:
- Análisis de laboratorio o trabajo técnico
- Manipulación de piezas complejas
- Procesamiento y manipulación de alimentos
- Control de calidad
- Conjunto electrónico
- Mantenimiento y limpieza de baja exigencia
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003 |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | bacteriológico, Industrial |
| AQL | 1,5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
| Show More |