Learn More
Ansell Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos desechables TouchNTuff™ 92-600
Código de producto. 11706714 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11706714 Pequeño paquete de 100
16615135 XS paquete de 100
11716584 Medio paquete de 100
11726584 Grande paquete de 100
11786584 XL 100 PCS
32078683 2XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11706714 Proveedor Ansell N.º de proveedor 92600070
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo suave desechables proporcionan altos niveles de comodidad y resistencia a las salpicaduras frente a productos químicos peligrosos.
Los guantes de nitrilo suave desechables proporcionan altos niveles de comodidad y resistencia a las salpicaduras frente a productos químicos peligrosos.
  • Fabricado 100 % en nitrilo
  • Resistencia a molestos pinchazos, rasguños, cortes y abrasiones
  • Construcción cómoda de mil fino
  • Puños enrollados para facilitar la colocación y retirada
  • Resistentes a productos químicos*
*No se recomiendan para acetona, benzaldehído, clorobenceno, EDC, DMAC, DMF, acetato de etilo, furfural, bromuro de metileno, MEK, morfolina, NMP, yodometano, ácido nítrico al -70 %, (concentrado), ácido nítrico fumante rojo, nitrobenceno, 1-nitropropano, 2-nitropropano, fenol, 90 %, THF, piridina, ácido sulfúrico, 95-98 % (concentrado) y THF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Desechables Un solo uso
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0,14 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Revestimiento Sin revestir
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modelo 92 600 S 585834
Serie TouchNTuff™ 92-600
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm