Descripción
Termómetro de inmersión total con dorso blanco con conexión no enrollable- Longitud total: 300 mm
- diámetro de 7 mm
Especificaciones
| 7 mm | |
| Total | |
| Vidrio | |
| Termómetro de baja temperatura | |
| − 80 °C |
| Uso general | |
| 300 mm | |
| Spirit | |
| 30 °C | |
| De -80 °C a +30 °C |