Learn More
Alla France™ Termómetros de precisión
Código de producto. 11756564
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +60 °C
De -100 °C a +30 °C
De -50 °C a +110 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11756564 De -50 °C a +110 °C 1 PCS
11706574 De -10 °C a +60 °C 1 PCS
11832522 De -100 °C a +30 °C cada uno
11766564 De -100 °C a +30 °C 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11756564 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 5180T110qp
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos termómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los termómetros de precisión Alla France™ se fabrican con vidrio sodocálcico amarillo con un diámetro de 6 a 7 mm.
  • Sin mercurio: relleno líquido rojo
  • Con anillo triangular
  • La cámara de expansión aguanta temperaturas superiores a las del termómetro
  • La graduación está impresa y fusionada en el cristal con un proceso especial
  • La graduación resiste todos los productos químicos excepto el ácido fluorhídrico y la soda caliente (en menor medida) porque estos 2 productos atacan el vidrio
  • Incluso aunque puede notar un relieve al tocar la graduación, el termómetro no está grabado
  • Disponible en inmersión parcial o total
  • Envasados individualmente en cajas de concertina de plástico resistentes y reciclables, ideales para almacenar el instrumento cuando no se esté utilizando
  • Algunas referencias también están disponibles en envases de 6 blíster sellados.
  • Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
Especificaciones
Relleno del frasco Líquido rojo
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido rojo
Tipo de producto Termómetro de alcohol
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +110 °C
Exactitud ±2%