Learn More
Thermo Scientific™ Toremifene, 98+%
A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells
99.65€ - 182.00€
| ensayo | ≥98% |
|---|---|
| CAS | 89778-26-7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.96g/mol |
| Sinónimo | Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine |
| Formato | Powder |
| Para utilizar con (aplicación) | A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells |
| Descripción | White to Off-white |
| Punto de fusión | 108°C to 110°C |
| Tipo de producto | Apoptosis Reagent |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15425979
|
Thermo Scientific™
J63803.ME |
500 mg |
110.00€ 99.65€ / 500 miligramos Ahorro 10.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15405979
|
Thermo Scientific™
J63803.03 |
1 g |
182.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| ≥98% | |
| 405.96g/mol | |
| Powder | |
| White to Off-white | |
| Apoptosis Reagent |
| 89778-26-7 | |
| Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine | |
| A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells | |
| 108°C to 110°C |
Especificaciones
| White to Off-white | |
| ≥98% | |
| C26H28ClNO | |
| Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine | |
| Apoptosis Reagent |
| Powder | |
| 89778-26-7 | |
| 405.96g/mol | |
| 108°C to 110°C | |
| A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Ambient temperatures