Learn More
Tolnaftate, Thermo Scientific™
Antifungal agent
59.70€ - 568.00€
| CAS | 2398-96-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H17NOS |
| Peso molecular (g/mol) | 307.411 |
| Número MDL | MFCD00056611 |
| Clave InChI | FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid |
| PubChem CID | 5510 |
| ChEBI | CHEBI:9620 |
| Nombre IUPAC | O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate |
| SMILES | CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15494329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.03 |
1g |
59.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15404339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.06 |
5g |
189.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15414339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61834.14 |
25g |
568.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in chloroform at 50 mg/ml. Sparingly soluble in ethanol or methanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C
| 2398-96-1 | |
| 307.411 | |
| FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N | |
| 5510 | |
| O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate |
| C19H17NOS | |
| MFCD00056611 | |
| Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid | |
| CHEBI:9620 | |
| CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2 |
Especificaciones
| Tolnaftate | |
| White | |
| MFCD00056611 | |
| Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester; Carbamothioic acid | |
| FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N | |
| O-naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)carbamothioate | |
| 5510 | |
| 307.41 |
| 2398-96-1 | |
| C19H17NOS | |
| 14,9519 | |
| Soluble in chloroform at 50 mg/ml; Sparingly soluble in ethanol or methanol | |
| CC1=CC(=CC=C1)N(C)C(=S)OC2=CC3=CC=CC=C3C=C2 | |
| 307.411 | |
| CHEBI:9620 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 219-266-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures