Learn More
Tolfenamic acid, 99+%, Thermo Scientific™
NSAID that activates calcium-activated potassium channels
82.65€ - 136.00€
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15463869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61256.06 |
91.50€ 82.65€ / 5 g Ahorro 8.85€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
15473869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61256.09 |
10g |
136.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (slightly), acetone (∼10 mg/ml), DMSO (52 mg/ml at 25°C), methanol (∼10 mg/ml) and ethanol (50 mg/ml).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.