Learn More
Tolbutamide, 98%, Thermo Scientific™
42.10€ - 559.00€
CAS 64-77-7
Fórmula molecular C12H18N2O3S
Peso molecular (g/mol) 270.347
Número MDL MFCD00027169
Clave InChI JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
PubChem CID 5505
ChEBI CHEBI:27999
Nombre IUPAC 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11460287
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.09
10g
42.10€
10 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11470287
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.18
50g
153.00€
50 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11480287
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.30
250g
559.00€
250 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Tolbutamide, have been used in a cDNA microarray assay to probe changes in gene expression in HepG2 cells upon their administration. It has been utilized to counteract insulin activity in a patch-clamp investigation of ATP sensitive K+ channels in mouse pancreatic β-cells. The activity of various biotransformation enzymes in cultured primary rat proximal tubular cells in the presence of tolbutamide and other compounds has been studied.
Solubility
Soluble in chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
64-77-7
270.347
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
5505
1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
C12H18N2O3S
MFCD00027169
tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
CHEBI:27999
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Especificaciones
Tolbutamide
C12H18N2O3S
1984428
tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
5505
270.35
64-77-7
MFCD00027169
14,9507
Soluble in chloroform.
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
270.347
CHEBI:27999
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 200-594-3
missing translation for 'rtecsNumber' : YS4550000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Nombre del producto
  • Tolbutamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tolbutamide