Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de intercambio de iones TOC
Código de producto. 11914199 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11914199 500 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11914199
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para eliminar las sustancias orgánicas y partículas muy finas del agua. Los cartuchos de intercambio de iones COT Fisherbrand™ tienen un lecho mixto de resinas granulares.
  • Detección de saturación por cambio de color
  • Conexión directa a la red de agua
  • No se necesita conexión eléctrica
Especificaciones
Indicador de color No visible por la decoloración (cambia con la saturación del intercambiador de iones R3 que lo precede)
Capacidad Depende de la calidad de la entrada de agua
Caudal 30 l/h
Tipo de resina Intercambiador de iones
Tamaño del filtro 50 cm
Para utilizar con (aplicación) Para el tratamiento de agua ultrapura en la industria electrónica para la fabricación de unidades de disco, monitores, CD-ROM, semiconductores especializados, circuitos integrados
Modelo COT
Cantidad 1 unidad
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 35 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) 10°C a 35°C
Tipo Cartuchos
Altura (métrico) 500 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Peso (métrico) 1,35 kg