Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Código de producto. 15173488
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
17 mL
18 ml
30 ml
40 mL
40 mL
125 ml
250 ml
1000 mL
Nivel:
Lavado con COT
TOC certificado <10ppb
TOC certificado <20 ppb con COA
TOC certificado <20ppb
Modelo:
Boston redondo transparente con cierre
Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre
Tubo de polisulfona
Tubo de vidrio, base redonda
Tubo de vidrio. base plana
Vial de vidrio transparente con cierre
Vial de vidrio transparente, certificado
N.º por caja:
12
24
72
100
144
200
255
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 100
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 200
paquete de 24
paquete de 255
paquete de 72
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Nivel Modelo N.º por caja Tamaño de la unidad
15173488 40 mL TOC certificado <10ppb Vial de vidrio transparente, certificado 72 paquete de 72
15103488 18 ml TOC certificado <20ppb Tubo de vidrio, base redonda 255 paquete de 255
15193478 18 ml TOC certificado <10ppb Tubo de vidrio, base redonda 255 paquete de 255
15113488 17 mL TOC certificado <20ppb Tubo de vidrio. base plana 200 paquete de 200
15153488 30 ml Lavado con COT Tubo de polisulfona 100 paquete de 100
15163488 40 mL TOC certificado <20 ppb con COA Vial de vidrio transparente con cierre 72 paquete de 72
15183488 40 mL TOC certificado <20ppb Vial de vidrio transparente con cierre 144 paquete de 144
15193488 40 mL TOC certificado <10ppb Vial de vidrio transparente con cierre 144 144 PCS
15625475 125 ml - Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre 12 paquete de 12
15143488 250 ml - Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre 12 paquete de 12
15123488 250 ml - Boston redondo transparente con cierre 24 paquete de 24
11391422 1000 mL - Boston redondo transparente con cierre 12 paquete de 12
15133488 1000 mL - Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre 12 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15173488 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 40CTOC/LL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    534.00€ / paquete de 72
    Ahorro 41.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total. Los productos con certificado para COT están fabricados, envasados y probados de conformidad con las normativas.
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
Recipientes:
  • Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
  • Incluyen certificado de análisis.
Incluye:
  • Recipientes de muestreo y almacenamiento
  • Viales compatibles con muestreadores automáticos
  • Tubos de cultivo
  • Agua con bajos niveles de COT
Recomendada para:
  • Pruebas TOC
  • USP método de prueba 643
  • Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
  • Almacenamiento de patrones de validación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial de vidrio transparente, certificado para COT <10 ppb
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,125 in, 28,58 mm
Color Transparente
Material Vidrio
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 40 mL
Altura (imperial) 3,75 in
Nivel TOC certificado <10ppb
N.º por caja 72
Modelo Vial de vidrio transparente, certificado
Volumen (imperial) 1,35 oz
Volumen total (métrico) 40 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 72 cajas
Tamaño del tapón 24-414
Marking Spot No
Certificaciones/conformidad Probado y certificado para contribuir < 10 ppb; incluye Certificado de análisis (COA)
Altura (métrico) 95,25 mm
Tipo de producto Contenedor TOC