Learn More
Tobramycin sulfate, Thermo Scientific™
A water-soluble aminoglycoside antibiotic
64.00€ - 359.00€
| CAS | 49842-07-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H39N5O13S |
| Peso molecular (g/mol) | 565.59 |
| Número MDL | MFCD00133864,MFCD00133864 |
| Clave InChI | ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N |
| PubChem CID | 54413 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid |
| SMILES | OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15415279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62995.MC |
100mg |
64.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15405279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62995.03 |
1g |
359.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsTobramycin sulfate is used as an antibiotic which is used to treat various types of bacterial infections, particularly Gram-negative infections. It is especially effective against species of Pseudomonas. It is used to inhibit bacterial protein synthesis at the level of 30S (16S rRNA) and 70S ribosomal complex assembly. It is used to treat pseudomonas aeruginosa lung infections and is used in combination with other antibiotics to treat urinary tract infections, gynecologic infections, peritonitis, endocarditis, pneumonia, sepsis, respiratory infections, osteomyelitis and other soft-tissue infections. It is a potential therapy for sinus infections1. Product T1783 has been used to study antibiotic resistance2.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
| 49842-07-1 | |
| 565.59 | |
| ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N | |
| 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid |
| C18H39N5O13S | |
| MFCD00133864,MFCD00133864 | |
| 54413 | |
| OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O |
Especificaciones
| Tobramycin sulfate | |
| White | |
| MFCD00133864,MFCD00133864 | |
| Soluble in water (50mg/ml). | |
| OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O | |
| 565.59 | |
| 1425.41 |
| 49842-07-1 | |
| C18H39N5O13S | |
| 14,9490 | |
| ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N | |
| 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid | |
| 54413 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : WK2110000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Tobramycin sulfate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-.alpha.-D-glucopyranos yl-(1->6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-.alp