Learn More
TM5275 sodium, MedChemExpress
Description
TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | TM5275 sodium |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 1103926-82-4 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H27ClN3NaO5 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (114.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])C1=CC(Cl)=CC=C1NC(COCC(N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2)=O)=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?