Learn More
Macherey-Nagel™ Cámara de desarrollo simultáneo para TLC
Código de producto. 10486471 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
2
5
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10486471 5 cada uno
12374613 2 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10486471 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 814019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00€
    431.55€ / paquete de 1
    Ahorro 56.45€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Desarrolle varias placas de TLC simultáneamente. Las cámaras de desarrollo simultáneo de TLC están disponibles con una selección de espacio para 2 o 5 placas.
Desarrolle varias placas de TLC simultáneamente. Las cámaras de desarrollo simultáneo de TLC están disponibles con una selección de espacio para 2 o 5 placas.
  • Accesorio para TLC
  • Las cámaras tienen paredes gruesas
  • Depósito de vidrio transparente
  • Tapa de vidrio esmerilado pesado
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Cámara de desarrollo simultáneo para TLC
Para utilizar con (aplicación) Para 5 placas de 20 x 20 cm
Admite 5