Learn More
Sonics Materials™ Punta reemplazable de aleación de titanio
Código de producto. 10364882
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10364882 13 mm cada uno
10374882 19 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10364882 Proveedor Sonics Materials™ N.º de proveedor 6300406
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Punta de repuesto resistente y fiable para la sonda que está fabricada con una aleación de titanio Ti-6Al-4V y se puede esterilizar en autoclave.
  • La punta reemplazable para la sonda n.º 630-0560 se ha fabricado con
  • aleación de titanio Ti-6Al-4V y es esterilizable en autoclave
  • Diámetro: 1 ⁄2 ("13 mm)
  • Hilo: 1 ⁄4 - 20
  • N.º de referencia 630-0406
  • Flujo continuo de bajo volumen
Especificaciones
Tipo de producto Punta reemplazable
Diámetro (métrico) 13 mm
Material Aleación de titanio
Cantidad de embalaje 1 unidad