Learn More
TPP™ Flat Sided Cell Culture Flasks
Código de producto. 11371694
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
65 mL
165 mL
410 mL
Área de cultivo:
150 cm2
25 cm2
300 cm2
75 cm2
Volumen de trabajo (métrico):
De 15 a 45 mL
De 3 a 8 mL
De 30 a 85 mL
De 8 a 22 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 18
paquete de 36
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Volumen de trabajo (métrico) Tamaño de la unidad
11371694 65 mL 75 cm2 De 8 a 22 mL paquete de 100
11334165 15 mL 25 cm2 De 3 a 8 mL cada uno
11321744 165 mL 150 cm2 De 15 a 45 mL paquete de 36
11351744 410 mL 300 cm2 De 30 a 85 mL paquete de 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11371694 Proveedor TPP™ N.º de proveedor 90076
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Geometry of the neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
  • Geometry of the neck guarantees total access of TPP pipettes, TPP scrappers and the TPP spatula
  • No dead corners = 100 % cell retrieval
  • Excellent access of pipettes, tissue scrapers and tissue spatula
  • Marking area with lines on both sides
  • Increased overflow height reduces the danger of slopover of media
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 65 mL
Material Poliestireno
Incluye Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm
Revestimiento de superficie Tissue Culture Treated
Tipo de tapón Filter Screw Cap
Área de cultivo 75 cm2
Volumen de trabajo (métrico) De 8 a 22 mL