Learn More
TPP™ Frascos de paredes planas para cultivo de células
Description
Fabricados a partir de poliestireno para una transparencia cristalina. TPP™ Los frascos de cultivo de tejidos proporcionan una mejor adhesión y crecimiento celular mediante cultivo óptico-mecánico en áreas de cultivo de tejidos.
- Superficie de crecimiento plana y uniforme activada por la superficie
- La geometría del mástil reduce el riesgo de desbordamiento del medio
- Apilamiento estable y libre de deslizamientos de múltiples TPP matrazas
- Área de marcado bilateral altamente visible
- Graduaciones de volumen blancas y precisas para el control óptico del volumen de llenado
- La geometría del cuello garantiza el acceso total de TPP pipetas, TPP raspadores y la TPP espátula
- Sin esquinas muertas = 100 % de recuperación de células
- Excelente acceso a pipetas, raspadores de tejido y espátulas de tejido
- Área de señalización con líneas a ambos lados
- El aumento de la altura de desbordamiento reduce el riesgo de desbordamiento del medio
Specifications
Specifications
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 410 mL |
| Material | Poliestireno |
| Incluye | Tapa filtrante con membrana de PTFE; tamaño de poro 0,22 μm |
| Revestimiento de superficie | Tratado para cultivo de tejidos |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca con filtro |
| Área de cultivo | 300 cm2 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 30 a 85 mL |