Learn More
TPP™ Frascos de paredes planas para cultivo de células
Código de producto. 11321744
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
65 mL
165 mL
410 mL
Área de cultivo:
150 cm2
25 cm2
300 cm2
75 cm2
Volumen de trabajo (métrico):
De 15 a 45 mL
De 3 a 8 mL
De 30 a 85 mL
De 8 a 22 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 18
paquete de 36
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Volumen de trabajo (métrico) Tamaño de la unidad
11321744 165 mL 150 cm2 De 15 a 45 mL paquete de 36
11334165 15 mL 25 cm2 De 3 a 8 mL cada uno
11371694 65 mL 75 cm2 De 8 a 22 mL paquete de 100
11351744 410 mL 300 cm2 De 30 a 85 mL paquete de 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11321744 Proveedor TPP™ N.º de proveedor 90151
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados a partir de poliestireno para una transparencia cristalina. TPP™ Los frascos de cultivo de tejidos proporcionan una mejor adhesión y crecimiento celular mediante cultivo óptico-mecánico en áreas de cultivo de tejidos.
  • Superficie de crecimiento plana y uniforme activada por la superficie
  • La geometría del mástil reduce el riesgo de desbordamiento del medio
  • Apilamiento estable y libre de deslizamientos de múltiples TPP matrazas
  • Área de marcado bilateral altamente visible
  • Graduaciones de volumen blancas y precisas para el control óptico del volumen de llenado
  • La geometría del cuello garantiza el acceso total de TPP pipetas, TPP raspadores y la TPP espátula
  • Sin esquinas muertas = 100 % de recuperación de células
  • Excelente acceso a pipetas, raspadores de tejido y espátulas de tejido
  • Área de señalización con líneas a ambos lados
  • El aumento de la altura de desbordamiento reduce el riesgo de desbordamiento del medio
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 165 mL
Material Poliestireno
Incluye Tapa filtrante con membrana de PTFE; tamaño de poro 0,22 μm
Revestimiento de superficie Tratado para cultivo de tejidos
Tipo de tapón Tapón de rosca con filtro
Área de cultivo 150 cm2
Volumen de trabajo (métrico) De 15 a 45 mL