Learn More
Beskrivelse
TIM-4 Monoclonal specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TIM-4 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 921832R |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NSO-derived recombinant human TIM-4, Glu25-Leu315, Accession # Q96H15 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?