Learn More
Codan™ Jeringas de tres partes
Descripción
- Estéril
- Graduaciones
- Desechables
- Sin látex
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polypropylene |
| Descripción | Escala doble; junta de silicona |
| Tipo de producto | Hipodérmico |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Tipo de conexión | Cono Luer excéntrico |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |