Learn More
Thermo Scientific™ Hornos de mufla grandes Thermolyne™ Premium
Lleve a cabo aplicaciones industriales, como la incineración de muestras orgánicas e inorgánicas y el análisis gravimétrico con los hornos de mufla de gran tamaño Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0.5 cu.ft.
Capacidad (métrico) 14 L
Temperatura (métrico) 100°C to 1200°C
Estantes Stainless Steel
Dimensiones interiores (F x An x Al) 10 x 12.8 x 6.8 in. (25 x 33 x 18 cm)
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Conduct industrial applications including ashing organic and inorganic samples and conducting gravimetric analysis with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium Large Muffle Furnaces. Unit has four heating elements, which are located on the chamber top, bottom and sides for enhanced temperature uniformity. Built-in vent port removes undesirable contaminants and moisture to extend the life of the element and unit.
Características principales
  • Cuatro elementos calentadores ubicados en la parte superior, inferior y los laterales de la cámara para mejorar la uniformidad de la temperatura
  • El puerto de ventilación integrado elimina contaminantes no deseables y la humedad para ampliar la vida útil del elemento y de la unidad
  • La parte trasera de la cámara incorpora un puerto de 0.95 cm (0.38 pulg) de diámetro para la supervisión de las temperaturas de la cámara con dispositivos de medición independientes
  • El estante opcional de acero inoxidable duplica la capacidad de carga (temperatura máxima de 900 °C)
  • El interruptor de seguridad de la puerta detiene el suministro eléctrico en los elementos calentadores cuando se abre la puerta.
  • La protección contra rotura de termopar interrumpe el suministro eléctrico en los elementos calentadores, con lo que se evitan unos niveles excesivos que resulten en un fallo del termopar.
  • Los hornos con control B1, C1 y D1 también utilizan un relé mecánico de protección contra exceso de temperatura.
Selección de controladores de temperatura
  • Controlador digital con un único ajuste (A1): Pantalla única que muestra la temperatura real o el ajuste
  • Control digital de consigna única con rampa única para consigna y permanencia (B1): Pantalla única que muestra la temperatura real o el ajuste
  • Control digital programable con un programa almacenado de ocho segmentos (C1)
  • Control digital programable con cuatro programas almacenados, 16 segmentos por programa (D1): El controlador incluye puerto de comunicaciones RS-232
Incluye:
Los modelos F6010 y F6018 incluyen un conjunto de cables y enchufes.
Requiere:
Todos los modelos excepto F6010 y F6018 requieren una conexión de conductos.
Garantía: 1 año
Especificaciones
Especificaciones
0.5 cu.ft.
100°C to 1200°C
10 x 12.8 x 6.8 in. (25 x 33 x 18 cm)
20.1 in.
19.1 in.
33 cm
6.8 in.
18 cm
25 cm
60.8 kg
14 L
Stainless Steel
20.1 x 19.1 x 21 in. (51 x 48.5 x 53.3 cm)
51 cm
48.5 cm
21 in.
53.3 cm
10 in.
134 lb.
50/60 Hz
Documentos
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.