Learn More
Oakton™ Digi-Sense™ Sonda con aislamiento de FEP
Código de producto. 11775288 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +204 °C
De -257 °C a +399 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11775288 De -257 °C a +399 °C cada uno
11771349 De -200 °C a +204 °C 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11775288 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 0850096
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas sondas para inmersión a largo plazo en entornos semicáusticos. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Sonda con aislamiento FEP Gracias a su flexibilidad y a su punta sellada, se puede utilizar en entornos hostiles o sumergida en líquido. Excelente para el uso diario general.
Todas las sondas de cable aislado incluyen un cable aislado recto sin mango y cuentan con ANSI mini conectores codificados por colores: tipo J - negro, tipo K - amarillo y tipo T - azul. Fabricado con cable de 24 AWG para un tiempo de respuesta rápido junto con la capacidad de aplicarse en ubicaciones de difícil acceso.
  • Aislada con junta sellada con FEP
  • Cada sonda está sellada herméticamente y probada a 25 psi.
  • Se puede utilizar para aplicaciones que requieren una junta aislada.
  • Tiempo de respuesta: 0,75 segundos o más
  • Los diseños personalizados o cambios en este producto están disponibles bajo pedido
  • Sonda de cable con aislamiento de un solo cable con FEP sobre revestimiento de FEP
  • Cada sonda está sellada herméticamente y probada a 25 psi.
  • Fácil de limpiar para múltiples usos en diferentes aplicaciones
  • Tipo “T” Se recomienda para uso a baja temperatura.
  • No someta las sondas de unión expuesta de tipo J a la humedad, ya que se oxidarán
Especificaciones
Tipo de producto Sonda de termopar
Temperatura máxima 399 °C
Temperatura mín. (métrico) -257 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -257 °C a +399 °C