Learn More
Cowie Technology™ Sonda de termopar
Código de producto. 15598964 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
Cuerpo: 600 mm; casquillo: 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15598964 Cuerpo: 600 mm; casquillo: 600 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15598964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.45€
    73.55€ / paquete de 1
    Ahorro 10.90€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La sonda de termopar COWIE TECHNOLOGY™ está completamente encapsulada en PTFE puro.
  • Todos los componentes están completamente encapsulados en PTFE puro.
  • El núcleo de acero inoxidable proporciona rigidez pero se puede doblar.
  • Con casquillo de encaje a presión.
  • Termopar de tipo K.
  • Cable aislado de PTFE con revestimiento de PFA.
  • Cable fundido al cuerpo.
  • 1 m de plomo. Cable adicional según sea necesario.
  • Tiempo de repuesta: 50 %, 6-14 s
Especificaciones
Material PTFE, PFA, acero inoxidable
Intervalo de temperatura (métrico) Corto plazo: De -180 °C a +300 °C, continuo: De 0 °C a 300 °C
Tipo Termopar de tipo K
Diámetro del cuerpo (métrico) 9 mm
Longitud (métrico) Cuerpo: 600 mm; casquillo: 600 mm