Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
Código de producto. 30286164 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
De vidrio
Sólido
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta tipo de tapón Tamaño de la unidad
30286164 De vidrio UE cada uno
30286162 Sólido UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30286164 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSU405GV
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
  • Remote alarm contacts
  • NSF 456 Certified
  • Whisper quiet operation
  • ENERGYStar certified
  • Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
  • Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4.5 cu.ft.
Capacidad (métrico) 127 L
Intervalo de temperatura 2°C to 8°C
Modelo de puerta De vidrio
No. of Doors 1
Estantes 2 Adjustable
Material de la cabina Painted Steel
Acabado exterior Painted Steel
Certificaciones/conformidad CE, REACH, RoHS
Modelo Undercounter
Ruedas giratorias Optional
Descongelación Automatic
Opciones de vigilancia Alarms, Remote Alarm Contacts
compresor Forced-air
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 25.6 x 20.5 x 32.7 in. (650 x 520 x 830 mm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20.3 x 17.3 x 22 in. (516 x 440 x 560 mm)
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz