Learn More
Thermo Scientific™ Paquetes de aplicación de reómetro HAAKE™ Viscotester™ iQ
Listo para su uso en cuestión de segundos en cualquier configuración que necesite
Descripción
Ready to use in seconds in any configuration you need
Adquiera curvas de viscosidad simples o realice investigaciones reológicas complejas que incluyan mediciones de líquidos de viscosidad baja hasta pastas muy viscosas con el reómetro Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™, que se puede utilizar como una unidad independiente o, de manera opcional, mediante control por software. El tamaño y las reducidas dimensiones del reómetro HAAKE™ Viscotester™ lo convierten en una unidad portátil adecuada para su uso móvil y permiten su uso como valiosa herramienta en el laboratorio de control de calidad.
Los paquetes de aplicaciones se han diseñado para llevar a cabo un conjunto diverso de tareas reológicas y satisfacer una amplia variedad de necesidades de aplicación.
- Diseño avanzado con funcionamiento de elevación con una mano
- Panel de control con pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario multilingüe
- Evaluación de la calidad de los datos y criterios de control de calidad
- Acoplamiento rápido Connect Assist y reconocimiento automático de módulos de temperatura y rotores
- El módulo de la temperatura de líquidos utiliza un circulador para cilindros coaxiales y placas paralelas
- Módulo de temperatura Peltier autosuficiente para cilindros coaxiales y placas paralelas
- Los cilindros coaxiales de pequeñas dimensiones utilizan menos muestras y tiempos de equilibrio de temperatura más cortos para minimizar los costes por medición
- Soporte para recipiente universal para mediciones relativas en los recipientes originales