Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Easy Pierce
Código de producto. 11918935
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
11918935 No esterilizable en autoclave paquete de 100
1 options
Código de producto. 11918935 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    113.40€ / paquete de 100
    Ahorro 33.60€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta lámina de sellado térmico para preparar su microplaca para aplicaciones de gestión de compuestos y de detección de alto rendimiento, como PCR.
Sella tu microplaca para la gestión de compuestos y el cribado de alto rendimiento, incluida la PCR, con Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico fácil de perforar. Adecuada para usar con reactivos de dimetilsulfóxido (DMSO), esta lámina de sellado crea una unión despegable que se puede perforar y quitar fácilmente con la mano.
  • Adecuado para PCR (requiere la presión de una tapa calefactada con rosca)
  • Se puede perforar fácilmente
  • La unión desprendible se puede retirar con la mano
  • La lámina de 20 μm es incluso más fácil de perforar y es adecuada para varias capas
  • Recomendado para su uso con:
  • Intervalo de integridad de los cierres: De -80 °C a +80 °C. (+120 °C con la presión adecuada de la tapa del ciclador)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Papel de aluminio
Solvent Or Alcohol Resistant Resistente a reactivos de ciencias biológicas y al DMSO
Material Aluminio
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
Dimensiones (L x An) 80 x 125 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la gestión de compuestos y aplicaciones de detección de alto rendimiento, adecuadas para PCR
Contenido y almacenamiento General; a largo plazo
Formato Sheets
Para utilizar con (equipo) ALPS 25 Automated Laboratory Plate Sealer
Tipo de producto EasyPierce 20 μm Lámina fina
Línea de productos Abgene
adhesivo/a/s Polipropileno
Grosor 20 μm
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa No
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -80 °C a +80 °C, -80 °C a +120 °C (con presión adecuada)
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Polipropileno, polietileno
Condiciones de incubación General
Desprendible Sí