Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Easy Peel
Código de producto. 11540284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Pk.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540284 100 Pk. 100 PCS
1 options
Código de producto. 11540284 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    126.00€ / paquete de 100
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Aptas para almacenamiento a largo plazo y a baja temperatura
  • Adecuado para PCR (requiere la presión de una tapa calefactada con rosca)
  • Se puede perforar fácilmente
  • La unión desprendible se puede retirar con la mano
  • La lámina de 20 μm es incluso más fácil de perforar y es adecuada para varias capas
  • Recomendado para su uso con:
  • Intervalo de integridad de los cierres: De -80 °C a +80 °C. (+120 °C con la presión adecuada de la tapa del ciclador)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Papel de aluminio
Solvent Or Alcohol Resistant Resistente a reactivos de ciencias biológicas y al DMSO
Material Aluminio
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
Dimensiones (L x An) 85 x 135 mm
Cantidad 100 Pk.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenamiento a largo plazo a bajas temperaturas; PCR
Contenido y almacenamiento General; a largo plazo
Formato Sheets
Para utilizar con (equipo) AB-1443A
Tipo de producto Sello térmico
Línea de productos Abgene
adhesivo/a/s Polipropileno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa No
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +90 °C, de -200 °C a +120 °C con presión adecuada
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Polipropileno, polietileno, copolímero de olefina cíclica
Condiciones de incubación General
Desprendible Sí