Learn More
Dostmann Electronic™ Termohigrómetro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termohigrómetro |
| Intervalo de humedad | Del 10 al 99 % |
| Resolución | 0,001 |
| Exactitud | ± 3,5% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
| Exactitud de temperatura | ±0,8 °C |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Peso (métrico) | 122 g |