Learn More
Thermo Scientific™ Contenedores de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
Código de producto. 11880933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1.9 L
2 L
4.5 L
Incluye:
Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada
Sin tapa ni asa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11880933 1 L Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada cada uno
11868003 2 L Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada 1 PCS
11878003 4.5 L Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada cada uno
13488119 1 L Sin tapa ni asa cada uno
13478129 1.9 L Sin tapa ni asa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11880933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    497.96€ / paquete de 1
    Ahorro 32.04€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Maximice la retención de refrigerante con estos recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa, que contienen vasos internos de borosilicato.
Maximice la retención de refrigerante con los ligeros recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen vasos internos de borosilicato y son perfectos para su uso diario como almacenamiento criogénico.
Acero inoxidable:
  • Exterior de acero inoxidable duradero resistente a la corrosión
  • Asa de transporte y tapa de seguridad ventilada (números de referencia 2122, 2123, 2124)
Boca ancha poco profunda:
  • Ideal para uso como trampa de frío
  • Práctico diseño en forma de cubeta, perfecto para uso en sobremesa con hielo triturado o hielo/alcohol seco
  • Camisa de acero inoxidable y base acolchada para su utilización sin problemas durante años
  • Sin tapa y asa (número de referencia 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Contenedor de LN2 de sobremesa
Capacidad (métrico) 1 L
Acabado exterior Acero inoxidable
Modelo Sobremesa
Incluye Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada
Altura exterior (métrico) 225 mm
Diámetro (métrico) 116 mm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 85 mm
Peso con embalaje (imperial) 6 lb.
Peso con embalaje (métrico) 2,7 kg