Learn More
Thermographic Measurements Ltd Gama de tiras LC de 7 L
Código de producto. 11780959
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 30 °C
De 30 °C a 60 °C
De 60 °C a 90 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11780959 De 60 °C a 90 °C 10 PCS
11770959 De 30 °C a 60 °C 10 PCS
11760959 De 0 °C a 30 °C 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11780959 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor L07HTHERG4D01B1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.90€
    7.71€ / paquete de 10
    Ahorro 1.19€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El indicador de temperatura reversible informa la temperatura actual
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 13485
    Tamaño del selector (imperial) 0,393 in
    Tamaño del selector (métrico) 10 mm
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,5 in
    Altura (métrico) 12.5 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 45 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Termómetro de cristal líquido de 7 niveles °de 60 °C °a 90 °C (140 °F a 194 °F) 74003D
    Relleno del termómetro Tecnología de cristal líquido
    Peso (métrico) 9 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 1,77 in
    Descripción Termómetro de cristal líquido de 7 niveles °de 60 °C °a 90 °C (140 °F a 194 °F)
    Temperatura máxima 90°C
    Temperatura mín. (métrico) 60°C
    Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F a 194 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 60 °C a 90 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Termómetro de refrigerador, termómetro de ambiente, temperatura del equipo
    Exactitud ± 1 °C
    Subdivisión 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C (140 °F, 149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F)
    Báscula Dual°C (°F)